Documenti fondamentali
1.44022
Millipore
Vetrini da contatto Hycon® TC-y
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Histidine, Polysorbate 80, for bacteria, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 20 or 100 units, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Vetrini da contatto Hycon®, Agar CASO, Agar al digerito di soia e caseina, TSA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Durata
6 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
Confezionamento
pack of 100 units
pack of 20 units
double packed of 20 or 100 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Tightly closed. Dry)
Punto di fusione
>95 °C
applicazioni
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
bacteria
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Contact Slides TC-y are developed for easy and flexible microbiological monitoring of flat and curved surfaces. The unique design makes it a universal tool for aseptic environments and isolators. Each contact slide is individually sealed and gamma-irradiated. Tryptic Soy Agar (TSA, Soybean Casein Digest Agar) is a complex medium for cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts and molds. The medium is supplemented with neutralizers such as lecithin, polysorbate 80 and histidine.
Applicazioni
Le lastrine da contatto Tc-y sono progettate per la determinazione della conta microbica totale su superfici asciutte e igienizzate e sul personale di ambienti controllati nelle linee di produzione, come camere bianche di grado A e B, RABS o isolatori.
Note legali
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2