Key Documents
1.46195
Millipore
Agar soia triptico
Tween®, Lecithin, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Piastre da contatto pronte all'uso con agar di soia triptico, Agar CASO, Agar al digerito di soia e caseina, Agar al digerito di soia e caseina con lecitina e Tween®, Agar di soia triptico con neutralizzante, TSA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
plate
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Lecithin
Tween®
Confezionamento
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
Diam. piatto
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Tryptic Soy Contact Agar + LT - ICR è progettato per determinare la conta totale di microrganismi aerobi presenti su superfici asciutte, igienizzate e sul personale in camere bianche e isolatori. È un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. La formulazione del mezzo al digerito di soia e caseina contiene un insieme di peptoni di caseina e di soia che forniscono azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena lunga. Al terreno si aggiungono lecitina e polisorbato 80 (Tween®) e piruvato per inattivare i potenziali residui di disinfettanti sulle superfici asciutte. .
Applicazioni
Agar soia triptico (TSA, agar al digerito di soia e caseina) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. Il terreno trova applicazione nel monitoraggio ambientale con la determinazione del conteggio totale di microrganismi aerobi presenti su superfici asciutte, igienizzate e sul personale in isolatori e camere bianche
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2