Z699063
Total Count Broth with TTC
pack of 50 × 2 mL
Sinonimo/i:
agar and broth, agar broth, broth media
Confezionamento
pack of 50 × 2 mL
Produttore/marchio commerciale
Maine Mfg 10496113
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All bacteria develop on Total Count Media with indicator and produce a red color as a result of the precipitation of formazan following the reduction of 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) by bacteria.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)