Documenti fondamentali
MHA00P2TT
Millipore
Brodo triptone glucosio estratto (TGE)
with triphenyl tetrazolium chloride, ready-to-use, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
Sinonimo/i:
Brodo TGE con TTC, brodo TGE con cloruro di trifenil tetrazolio
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
with triphenyl tetrazolium chloride
Confezionamento
pack of 50 tests
tecniche
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
clear medium amberslightly opalescent
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type soft drink
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
water monitoring
microbiology
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
heterotrophic bacteria
nonselective and differential for
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il brodo triptone glucosio estratto con TTC è consigliato per la conta batterica in campioni di acqua, aria, latte e prodotti lattiero-caseari. Viene utilizzato come terreno standard per la conta dei batteri su piastra ed è utilizzato anche per determinare la presenza di batteri termofili nel latte e nei prodotti lattiero-caseari. Il triptone e l′estratto di lievito forniscono composti contenenti carbonio e composti contenenti azoto, amminoacidi a catena lunga, complesso della vitamina B e altri nutrienti essenziali per la crescita. Il glucosio è la fonte di energia, mentre il TTC viene utilizzato come indicatore, per una facile conta batterica. Le colonie appaiono rosse. Il colore rosso nelle colonie è prodotto dalla riduzione del cloruro di trifeniltetrazolio (TTC).
Applicazioni
Il brodo triptone glucosio estratto con TTC è impiegato come terreno di coltura non selettivo per rilevare i microrganismi eterotrofi totali in acqua, nei prodotti lattiero-caseari e in altri liquidi come birra, acqua imbottigliata, sidro, bibite, bevande per lo sport e vino. Viene usato in ambito clinico, cosmetico, nelle analisi ambientali e alimentari, oltre che nel CQ industriale.
Caratteristiche e vantaggi
  • I terreni liquidi in fiale pronte all′uso risolvono molti problemi nei laboratori di microbiologia, dove il tempo, le apparecchiature e il personale a disposizione sono spesso carenti.
  • Disponibili in comode fiale in plastica da 2 mL per uso singolo, questi terreni eliminano le operazioni di manipolazione delle fiale di vetro, oltre che gli scarti e gli sprechi associati all′uso di terreni confezionati sfusi.
Specifiche
Temperatura di incubazione: 25–35 °C
Tempo di incubazione: 24–72 ore
Risultati analitici
Le colonie appaiono rosse. Il colore rosso nelle colonie è prodotto dalla riduzione del cloruro di trifeniltetrazolio (TTC).
Microrganismi da ricercare: conta totale
Microrganismi utilizzati per il CQ
E. coli (ATCC 25922)
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association (2001)