Key Documents
M00PMCB24
Millipore
Brodo m-ColiBlue24
ready-to-use, suitable for microbiology, for Escherichia spp., for coliforms
Sinonimo/i:
Brodo EC, brodo per batteri coliformi
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
blue
input
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Escherichia spp.
coliforms
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il brodo m-ColiBlue24® è raccomandato per rilevare in modo simultaneo i batteri coliformi totali ed Escherichia coli (E. coli) in campioni di acqua entro 24 ore. Grazie a un indicatore enzimatico nel terreno, le colonie di coliformi totali non fecali cresciute nel terreno m-ColiBlue24® si colorano in rosso, mentre le colonie di E. coli (coliformi fecali) si colorano di blu. La selettività dell′indicatore enzimatico evita la necessità di una conferma. I tassi di falsi positivi e di falsi negativi sono bassi e dunque è possibile rilevare almeno il 95% di tutti gli E. coli. Il brodo m-ColiBlue24® aumenta la velocità di crescita dei batteri coliformi. Inibitori speciali nel terreno sono efficienti nel ridurre al minimo la crescita dei batteri non coliformi.
Applicazioni
Il brodo m-ColiBlue24® è usato per il monitoraggio dell′acqua potabile, delle acque reflue e per altri tipi di acque dopo un periodo di incubazione di 24 ore. Può inoltre essere usato per rilevare coliformi in altri tipi di acque: —in bottiglia, superficiale, freatica, di pozzo, di strutture ricreative (dolce o marina), oltre che per il trattamento dell′acqua per procedure chimiche ultrapure.
Caratteristiche e vantaggi
  • I terreni liquidi in fiale pronte all′uso risolvono molti problemi nei laboratori di microbiologia, dove il tempo, le apparecchiature e il personale a disposizione sono spesso carenti.
  • Disponibili in comode fiale di plastica da 2 mL monouso, evitano di manipolare fiale di vetro, oltre che gli sprechi e il deterioramento associati all′uso di terreni confezionati sfusi.
Specifiche
Approvato dall′EPA
Temperatura di incubazione: 35 °C ± 0,5
Tempo di incubazione: 24 ore
Risultati analitici
E. coli forma colonie blu. Gli altri coliformi avranno l′aspetto di colonie rosse. Tutti gli altri colori rappresentano batteri non coliformi.
CQ organismi
E. cloacae (ATCC 23355)
E. coli (ATCC 25922)
K. pneumoniae (ATCC 13883)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Microrganismi da ricercare: Coliformi totali ed E. Coli
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
m-ColiBlue24 is a registered trademark of Hach Company
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A guide to the laboratory diagnosis and control of infection
Cruickshank R et al.
Medical Microbiology, 196-202 (1975)
Manafi M
Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology, 196, 196-233 (2011)