17162
m-Endo Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Membrane Endo Broth
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
basic fuchsin, 1 g/L
dipotassium phosphate, 7 g/L
lactose, 25 g/L
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium sulfite, 2.5 g/L
yeast extract, 6 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.5±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Caution: Basic fuchsin is a potential carcinogen and care should be taken to avoid inhalation of the powdered dye and contamination of the skin.
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?