Documenti fondamentali
MHA000P2F
Millipore
Brodo m-FC con acido rosolico
ready-to-use, suitable for microbiology, for fecal coliforms
Sinonimo/i:
brodo m-fc
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
deep redslightly opalescent
input
sample type dairy
sample type wine
sample type bottled water
sample type beer
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type cider
pH
7.4±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
environmental
microbiology
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
fecal coliforms
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il brodo m-FC con acido rosolico viene utilizzato per la ricerca e la conta dei coliformi fecali in acqua e in altri campioni liquidi mediante filtrazione su membrana. Questo terreno sfrutta la caratteristica dei coliformi fecali di crescere a 44-45 °C. Nel brodo m-FC con acido rosolico, l′azoto, il carbonio e i sali minerali provengono da digerito enzimatico di tessuto animale. L′estratto di lievito è una fonte di vitamine e oligoelementi. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico. Il lattosio è una fonte di carboidrati. I sali biliari inibiscono la crescita dei batteri Gram-positivi. L′acido rosolico costituisce il sistema indicatore differenziale. I coliformi fecali presentano una colorazione blu, mentre le altre colonie hanno un colore grigio.
Applicazioni
Il brodo m-FC con acido rosolico è idoneo alla ricerca dei coliformi fecali nelle acque reflue e di deflusso.
Caratteristiche e vantaggi
  • I terreni liquidi in fiale pronte all′uso risolvono molti problemi nei laboratori di microbiologia, dove il tempo, le apparecchiature e il personale a disposizione sono spesso carenti.
  • Disponibili in comodi flaconcini in plastica da 2 mL per uso singolo, questi terreni eliminano le operazioni di manipolazione delle fiale di vetro, oltre che gli scarti e gli sprechi associati all′uso di terreni confezionati sfusi.
Specifiche
Metodi standard per l′esame dell′acqua e delle acque reflue
Temperatura di incubazione: 44,5 °C ± 0,2
Tempo di incubazione: 24 ore ± 2
Risultati analitici
I coliformi fecali presentano una colorazione blu, mentre le altre colonie hanno un colore variabile dal grigio al bianco crema. In rari casi, una membrana può contenere coliformi fecali confermati di colore rosa. Questo può dipendere dalla presenza di una quantità insufficiente di terreno di coltura sulla piastra di Petri, da un′eccessiva perdita di umidità della piastra di Petri durante l′incubazione o dall′osservazione tardiva delle colonie.
Microrganismi da ricercare: Coliformi fecali
Organismi per CQ
E. coli (ATCC 25922)
Coltura mista (E. coli, P. aeruginosa e P. vulgaris)
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mackie & McCartney practical medical microbiology
Mackie TJ
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1996)
Fecal-coliform-organism medium for the membrane filter technique
Geldreich EE et al.
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1965)