Documenti fondamentali
MHA00FCR2
Millipore
Brodo m-FC senza acido rosolico
Ampoule used for testing fecal coliforms in waste and effluent water
Sinonimo/i:
Brodo m-FC
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
slightly opalescent blue
input
sample type bottled water
sample type wine
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type beer
pH
7.4±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
environmental
industrial qc
microbiology
water monitoring
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
fecal coliforms
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il brodo m-FC senza acido rosolico è raccomandato per la rivelazione e la conta dei coliformi fecali mediante tecnica di filtrazione su membrana.{21} Eliminare l′acido rosolico dal terreno m-FC migliora la procedura MFC determinando recuperi più elevati delle colonie di coliformi fecali con maggiore facilità. Eliminando l′acido rosolico dal terreno m-FC, le colonie di coliformi fecali originano colonie di un colore blu reale intenso sui filtri a membrana. Il colore blu brillante delle colonie rende più facile la conta delle colonie dei coliformi fecali più facile in assenza di acido rosolico per il contrasto più netto tra colonie fecali e colonie non fecali. I coliformi fecali presentano una colorazione blu, mentre le altre colonie hanno un colore variabile dal grigio al bianco crema.
Applicazioni
Il brodo m-FC con acido rosolico viene utilizzato per la crescita dei coliformi fecali in campioni acquosi e di effluenti, a sostegno del monitoraggio ambientale.{22.}
Confezionamento
Fiale di plastica da 2 ml
Specifiche
Metodi standard per l′esame dell′acqua e delle acque reflue
Temperatura di incubazione: 44,5 °C ± 0,2
Tempo di incubazione: 24 ore ± 2
Terreno di coltura
m-FC senza acido rosolico
Risultati analitici
I coliformi fecali presentano una colorazione blu, mentre le altre colonie hanno un colore variabile dal grigio al bianco crema.
Microrganismi da ricercare: Coliformi fecali
Organismi per CQ
E. coli (ATCC 25922)
Coltura mista (E. coli, P. aeruginosa e P. vulgaris)
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Fecal-coliform-organism medium for the membrane filter technique
Geldreich EE et al.
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1965)
American Public Health Association
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 2(2), 208-214 (2005)