Key Documents
1.01298
Millipore
Readycult® Coliforms 100
acc. to US EPA, Rapid E. coli/Coliform test for drinking water
Sinonimo/i:
Test rapido per coliformi
About This Item
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
agenzia
EPA (Approved as alternative method)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
ReadyCult®
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O)
Solubilità
17 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Descrizione generale
Coliforms 100 è un terreno cromogeno che fornisce risultati positivi definitivi, pronti da leggere. Contiene peptoni di elevata qualità nutrizionale e un tampone fosfato che garantisce la rapida crescita dei coliformi, mentre la presenza di laurilsolfato inibisce fortemente la flora di accompagnamento (specialmente i Gram positivi). Il substrato cromogeno X-GAL (scisso dai coliformi) e quello fluorogeno MUG (altamente specifico per gli E. coli) consente da rilevazione simultanea di coliformi totali ed E. coli. La presenza di coliformi totali è segnalata da una colorazione blu-verde del brodo, quella di E. coli da una fluorescenza blu sotto luce UV. La facoltativa reazione dell′indolo in 30 secondi aiuta a confermare con accuratezza la presenza di E. coli I test ReadyCult® sono comodi, rapidi ed economici.
Applicazioni
Coliforms 100 è un test rapido per la ricerca di E. coli/coliformi nell′acqua potabile. Si tratta di un brodo di arricchimento selettivo usato per la rilevazione simultanea della presenza/ assenza di coliformi totali ed E. coli durante l′esame batteriologico dell′acqua.
Linkage
Rimpiazza: 1012980002
Risultati analitici
Aspetto
- trasparenza:
trasparente
- colore: giallastro
pH (25 °C): 6,6- 7,0
Inoculo su terreno di riferimento
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
10 - 100
- Citrobacter freundii ATCC 8090: 10 - 100
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: 10 - 100
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): 10 - 100
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): ≥ 1000
Crescita
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): +
il colore diventa blu-verde
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
Fluorescenza
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024):
Formazione di indolo
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
Incubazione: 24 h.; 35 °C; aerobica.
Note legali
READYCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.