1.01299
Enterococci 100
Readycult®
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
powder (dehydrated (DCM))
Produttore/marchio commerciale
ReadyCult®
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.3-7.7 (25 °C, 17.8 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
17.8 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Enterococcus spp.
Linkage
Risultati analitici
- clearness:
clear
- colour: yellowish to yellowish-brown
pH-value (25 °C): 7.3 - 7.7
Inoculum on reference medium
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
10 - 100
- Enterococcus durans ATCC 19432: 10 - 100
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≥ 1000
Growth
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
fair to good
- Enterococcus durans ATCC 19432: fair to good
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): fair to good
Colour change to green-blue
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
+
- Enterococcus durans ATCC 19432: +
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): -
Incubation: 24 - 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3