Documenti fondamentali
ZLXUVLP01
Milli-Q
Lampada UV battericida
For limiting bacterial growth in Milli-Q®, Elix® and RiOs water systems
Sinonimo/i:
Lampada UV battericida
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Caratteristiche
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
Confezionamento
pkg of 1 unit
Assorbanza UV
λ: 254 nm Amax
Compatibilità
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI® Clinical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La lampada UV battericida è un dispositivo integrato progettato per ridurre i livelli dei batteri prima dello stoccaggio dell′acqua nel serbatoio di polietilene (PE).
Applicazioni
Questa lampada UV inattiva i batteri.
Caratteristiche e vantaggi
  • Lampada UV al mercurio da 254 nm
  • Tecnologia battericida
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.