Documenti
ZLXUVL2L2
Milli-Q
Lampada UV battericida
For storage tank Automatic Sanitization Modules (ASM) connected to high volume water systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
Descrizione generale
Questa lampada UV battericida è progettata per controllare e limitare il numero di batteri nell′acqua pura conservata. Questa lampada UV ASM, con emittenza a 254 nm, irradia con regolarità l′acqua nel serbatoio di conservazione per impedire la proliferazione batterica e la formazione del biofilm sulle pareti del serbatoio. 
Applicazioni
Lampada UV sostitutiva da usare con moduli per l′igienizzazione automatica (ASM) autonomi per sistemi a volume elevato.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany