Documenti fondamentali
ZLXLKITUV57L1
Milli-Q
Lampada UV, 254 nm 57 W
Bactericidal UV lamp
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
254 nm (wavelength)
Assorbimento di potenza
57 W
Compatibilità
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
Le lampade UV battericide inattivano i batteri e riducono la necessità di sanificare frequentemente il sistema.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: Irraggiamento con UV
  • Applicazione: analisi generali di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua esposta ad una lampada UV con azione battericida. Consultare la sezione Impiego del sistema nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.