Documenti fondamentali
ZLXUVLPL1
Milli-Q
Lampada UV battericida
For SDS storage tanks, Automatic Sanitization Modules (ASM) and AFS®/RiOs/Elix® water systems
Sinonimo/i:
Lampada UV battericida
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Caratteristiche
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
Confezionamento
pkg of 1 unit
Assorbanza UV
λ: 254 nm Amax
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La lampada UV battericida è un dispositivo integrato progettato per ridurre il livello dei batteri nell'acqua pura in modo da fornire acqua di ottima qualità per le applicazioni sensibili alla presenza di batteri.
Nella fase finale della purificazione all′interno del sistema, si irradia l′acqua pura con una lampada UV battericida prima dell′ingresso nel serbatoio di stoccaggio. La lampada UV nel serbatoio di stoccaggio tiene sotto controllo la proliferazione batterica e impedisce l′accumulo del biofilm per preservare la qualità dell′acqua.
Applicazioni
Questa lampada è usata per tenere sotto controllo i livelli dei batteri.
Caratteristiche e vantaggi
  • Lampada UV al mercurio da 254 nm
  • Effetto battericida
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.