Documenti fondamentali
ZLUVWPM01
Milli-Q
Lampada a UV per fotossidazione
For use with Synergy® systems, For photooxidation of organic compounds
Sinonimo/i:
Lampada UV per fotossidazione
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Ingresso CA/CC
230 V, 50-60 Hz
Confezionamento
pkg of 1 unit
Resistività
18.2 MΩ-cm (at 25 °C)
Largh. × prof. × alt.
710 mm × 460 mm × 430 mm
Impurezze
<0.001 EU/mL endotoxin
<0.1 cfu/mL bacteria
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<5 ppb
Compatibilità
for use with Synergy® UV
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questa lampada UV per fotossidazione è un consumabile integrato nei sistemi per la purificazione dell'acqua usato per la produzione di acqua ultrapura di Tipo 1 da acqua pretrattata.
La doppia lunghezza d'onda UV (185 nm/254 nm) foto-ossida i contaminanti organici presenti in tracce nell'acqua ultrapura riducendo il TOC (carbonio organico totale) a meno di 5 ppb.
Da utilizzare con i sistemi di purificazione dell'acqua Synergy®.
Applicazioni
Questa lampada UV per fotossidazione rimuove dall'acqua le tracce dei contaminanti organici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Lampada UV a 185 nm e 254 nm
  • Ossida i composti organici generando specie inorganiche.
Note legali
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany