Documenti
SYN185UV1
Milli-Q
Lampada UV per fotossidazione
For use with Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems, For photooxidation of organic compounds
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Caratteristiche
6W
Confezionamento
pkg of 1 unit
Assorbanza UV
λ: 185 nm Amax
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Simplicity® UV
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questa Lampada UV per fotossidazione è progettata per la fotossidazione di composti organici in acqua. La duplice lunghezza d′onda riduce il TOC (composti organici totali) a meno di 5 ppb per le applicazioni sensibili.
Le lampade UV devono essere periodicamente sostituite durante la manutenzione del sistema.
Da usare con i sistemi di purificazione dell'acqua Direct-Q® e Simplicity®.
Applicazioni
La lampada UV per fotossidazione è raccomandata per i laboratori che lavorano con applicazioni sensibili alle sostanze organiche come analisi HPLC, GC o del TOC.
Caratteristiche e vantaggi
  • Lampada UV a 185/254 nm
  • Effetto fotossidativo
  • Facile sostituzione
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany