ZMQUVLP01
Lampada UV per fotossidazione
For use with Milli-Q® Advantage A10 / Direct / Element / Integral / Reference systems, Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
Sinonimo/i:
Lampada UV per fotossidazione
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Lampada UV al mercurio da 185 nm e 254 nm
- Tecnologia fotossidante