Documenti fondamentali
MPGP04001
Milli-Q
Filtro Millipak® Express 40
0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Elix® Advantage and Milli-Q® Advantage A10 / Direct / Integral / Reference systems
Sinonimo/i:
Filtro Millipak Express
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
removal of particulates and bacteria
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Compatibilità
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il filtro Millipak® con membrana idrofila da 0,22 μm serve a produrre acqua priva di particelle e batteri al punto d′erogazione dei sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® Integral, Milli-Q® Advantage A10, Milli-Q® Direct, Milli-Q® Reference e Milli-Q® Reference A+. Il filtro contiene una membrana asimmetrica in polietersolfone (PES) con pori da 0,22 μm termosaldata in un alloggiamento in stirene acrilonitrile. In questo modo si riduce al minimo il rilascio di estraibili organici e inorganici.
Applicazioni
Fornisce acqua filtrata adatta alla maggior parte delle tecniche analitiche usate in laboratorio, come la preparazione delle soluzioni usate in spettrofotometria, la misurazione del pH, l′assorbimento atomico, l′analisi Kjeldahl e l′HPLC.
Caratteristiche e vantaggi
  • La membrana è supportata da un disco in plastica rigida con canali che assicurano un flusso dell′acqua elevato e resistenza agli sbalzi di pressione senza il rischio di rottura della membrana stessa.
  • I filtri a membrana Millipak® utilizzano una esclusiva struttura precisa a dischi sovrapposti per minimizzare il volume morto e il rilascio di particelle.
  • I filtri sono progettati con una membrana asimmetrica in polietersulfone (PES) con pori da 0,22 μm termosaldata su un alloggiamento in stirene acrilonitrile.
  • I pori conici della membrana consentono di ottenere una portata elevata con una pressione differenziale bassa.
  • La membrana, il materiale dell′alloggiamento e i processi di produzione sono stati scelti in modo da ridurre al minimo il rilascio di estraibili organici e inorganici.
  • Si collega all′uscita del punto di erogazione dell′acqua, come i POD dei sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q®.
  • La campana di protezione evita l′intrusione di batteri trasportati dall′aria durante l′erogazione.
  • Ciascun filtro viene testato individualmente e fornito completo di certificato di qualità.
  • Manutenzione semplice: il filtro si monta e si sostituisce facilmente.
Componenti
Filtro a membrana da 0,22 μ
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: analisi generali di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione Impiego del sistema nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB inclusa nella confezione)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany