Key Documents
CDUFBI001
Milli-Q
Cartuccia per trattamento finale BioPak
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, and bacteria-free water
Sinonimo/i:
Cartuccia per trattamento finale Biopak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Materiali
polysulfone (Ultrafiltration Hollow Fibers)
Livello qualitativo
Caratteristiche
removal of pyrogen (endotoxins), nuclease and bacteria in water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
BioPak®
Impurezze
<0.001 EU/mL Pyrogens (endotoxins)
<0.01 ng/mL RNases
<0.1 cfu/mL Bacteria
<4 pg/μL DNases
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia per trattamento finale BioPak® è un dispositivo da ultrafiltrazione progettato per la produzione di acqua che può essere impiegata in biologia molecolare, biochimica e per colture cellulari se alimentato con acqua purificata Milli-Q®. È validata per un impiego continuo per 90 giorni.
Applicazioni
La cartuccia per trattamento finale BioPak® è consigliata per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio, per esempio in biologia molecolare, coltura cellulare e biochimica, in cui è necessario tenere sotto controllo i livelli di batteri, pirogeni e/o nucleasi. Sono inclusi la ricerca sulle infezioni batteriche del sangue (BSI), lo sviluppo di biosensori elettrochimici, gli studi sull′adsorbimento di endotossine, le analisi antimicrobiche e il rilevamento di mRNA e proteine.
Caratteristiche e vantaggi
  • Riduce al minimo il rischio di contaminazione da nucleasi, pirogeni e batteri.
  • Elimina la necessità di agenti tossici come il DEPC, migliorando così la sicurezza e consentendo di risparmiare tempo e ridurre i costi.
  • Manutenzione semplice: la cartuccia è facile da installare e da sostituire, inoltre non necessita di sanificazione.
Componenti
Fibre cave per ultrafiltrazione
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: batteri e pirogeni
  • Modalità d′azione: ultrafiltrazione
  • Applicazioni: terreni di coltura cellulare, biologia molecolare
  • Uso previsto: riduzione della carica batterica
  • Istruzioni d′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata per ultrafiltrazione con fibre cave. Consultare la sezione “Sostituzione” presente nella confezione.
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Explicit measurement of the endotoxin adsorption efficiency detects non-Langmuir behavior at low concentrations
Kholina EG, et al.
Analytical biochemistry, 587, 113445-113445 (2019)
The importance of the assembling of DNA strands on the performance of electrochemical genosensors
Batistuti MR, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 159, 105358-105358 (2020)