Documenti fondamentali
QGARDT1X1
Milli-Q
Cartuccia di purificazione Q-Gard® T1
For Milli-Q® Reference and Advantage A10 systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione Q-Gard®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Caratteristiche
can produce high resistivity water from purification media
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Q-Gard®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<10 ppb
Capacità
≤77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 50 g NaCl)
Compatibilità
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia di purificazione Q-Gard® T1 è progettata per rimuovere contaminanti ionici e organici fino al livello di tracce dall′acqua di alimentazione Elix®, RO o distillata. La cartuccia è fabbricata con materiali puliti e a elevata purezza, per minimizzare la fuoriuscita di contaminanti estraibili. La cartuccia di purificazione Q-Gard® T1 può essere usata con i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q® Advantage A10/Reference
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di consumo originale per la sostituzione del filtro della cartuccia Q-Gard® - QGARDT1X1.
  • Genera acqua priva di contaminanti ionici e organici mediante tecnologie di scambio ionico e carbone attivo.
  • Certificato di qualità disponibile online.
Componenti
Resine a scambio ionico vergini per la deionizzazione
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany