Documenti fondamentali
MPGL04GK2
Milli-Q
Filtri Millipak® 40 Gamma Gold
Sterile 0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Alpha-Q, Milli-DI® and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems
Sinonimo/i:
Filtro Millipak® Gold
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
EMPROVE® Filter
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 2 units
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Parametri
0.35 bar max. differential pressure at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure at 25 °C
Diam. connessione ingresso
1/4 in.
Diam. connessione uscita
1/4 in.
Impurezze
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤1.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
male NPT inlet connection
outlet stepped hose barb (with bell)
Compatibilità
for use with Alpha-Q
for use with Milli-DI®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri Millipak® sono concepiti per applicazioni di routine della filtrazione di laboratorio. Sono prodotti della massima qualità e di comprovata affidabilità, usati nei sistemi per la purificazione dell′acqua di laboratorio per produrre acqua priva di particelle e di batteri, in grado di soddisfare le severe esigenze delle applicazioni scientifiche.
Applicazioni
Produce acqua priva di batteri e particelle adatta per le tecniche di laboratorio in cui il controllo della contaminazione batterica è fondamentale (colture cellulari, preparazione di terreni microbiologici, ecc.)
Caratteristiche e vantaggi
  • I filtri Millipak®, grazia alle membrane in PVDF Durapore® di cui sono costituiti, offrono elevate portate e alta produttività con un basso rilascio di estraibili e ampia compatibilità chimica.
  • Sterilizzati ai raggi gamma, ad ulteriore controllo della contaminazione batterica.
  • La membrana è supportata da un disco in plastica rigida con canali che assicurano un buon flusso dell′acqua e resistenza agli sbalzi di pressione senza il rischio di rottura della membrana stessa.
  • I filtri a membrana Millipak® utilizzano una esclusiva struttura a dischi sovrapposti per minimizzare il volume morto e il rilascio di particelle.
  • Connettere all′uscita del punto d′erogazione dell′acqua, come gli erogatori POD dei sistemi Milli-Q®. La campana di protezione evita l′introduzione di batteri aerodispersi durante l′erogazione.
  • La campana di protezione evita l′introduzione di batteri aerodispersi durante l′erogazione.
  • Manutenzione semplice: il filtro si monta e sostituisce facilmente.
  • Configurazione del dispositivo: capsula Gamma Gold
  • Unità sterile.
  • Fornita sigillata ermeticamente, completa di Certificato di Qualità.
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che applica le Pratiche di Buona Fabbricazione FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: analisi generali di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione Impiego del sistema nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: utilizzando un dispositivo sterilizzato dopo un lavaggio da 200 mL e 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas Diminuta pari a 1 x 10⁷ CFU/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany