Documenti fondamentali
XX1014722
Millipore
Base in vetro e tappo Millipore per filtrazione sotto vuoto
47 mm, PTFE-faced membrane support
Sinonimo/i:
Portafiltri Millipore, Tappo in vetro
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
Materiali
PTFE-coated support
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Raccordi
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto accessorio per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Base e tappo da 47 mm, supporto per membrana in vetro poroso
Questi prodotti accessori sono stati concepiti per la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un accessorio per i kit di portafiltri in vetro classici Millipore da 47 mm.
Millipore glass vacuum filtration accessory product. This glass base and stopper of 47 mm with polytetrafluoroethylene (PTFE)-faced membrane support are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration. Questo articolo è un accessorio per i kit di portafiltri in vetro classici Millipore da 47 mm.
Applicazioni
Base in vetro e tappo Millipore per filtrazione sotto vuoto
Caratteristiche e vantaggi
  • Eight perforated silicone stopper mounts in standard 1 and 4 liter filtering flasks