Key Documents
XX1014704
Millipore
Imbuto in vetro Millipore per filtrazione sotto vuoto
300 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Sinonimo/i:
Borosilicate glass funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
borosilicate glass
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
47 mm
Capacità imbuto
300 mL
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Imbuto in vetro borosilicato, 300 mL, 47 mm, codolo in vetro smerigliato
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione delle parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per consentire l′impiego di configurazioni alternative.
Questo articolo è una parte ausiliaria dei kit di portafiltri in vetro Millipore classici da 47 mm, dei kit di portafiltri tutto in vetro Millipore da 47 mm e dei kit Millipore MilliSolve.
Applicazioni
300 mL, 47 mm, borosilicato, codolo in vetro smerigliato