XX1614701
Copertura in vetro Millipore per filtrazione sotto vuoto
47 mm, For use with Millipore MilliSolve Kit
Sinonimo/i:
Coperchio in vetro per filtrazione, Coperchio per filtrazione Millipore, Coperchio per filtrazione sotto vuoto
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
MilliSolve
tecniche
vacuum filtration: suitable
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Copertura, 47 mm, da utilizzare con il kit Millipore MilliSolve
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione delle parti contenute nei kit per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore o per consentire l′impiego di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit Millipore MilliSolve.
Copertura, 47 mm, da utilizzare con il kit Millipore MilliSolve
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione delle parti contenute nei kit per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore o per consentire l′impiego di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit Millipore MilliSolve.