XX1514732
Base a campana con coda Millipore per filtrazione sotto vuoto
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Sinonimo/i:
Base e coperchio per filtrazione, Base per filtrazione Millipore, Base per filtrazione sotto vuoto
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass base
stainless steel screen
tubulated borosilicate glass cap
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Raccordi
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Base e tappo in vetro, 47 mm, da usare con lo schermo di supporto in acciaio inossidabile (incluso)
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione delle parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per consentire l′impiego di configurazioni alternative.
Questo articolo è una parte accessoria dei kit di portafiltri tutto in vetro Millipore da 47 mm.
Applicazioni
Certificati d'analisi (COA)