Documenti fondamentali
XX1014703
Millipore
Pinza a molla Millipore per filtrazione sotto vuoto
47 mm, Aluminum
Sinonimo/i:
Clamp for Vacuum, Millipore Filtration Clamp, Spring Clamp for Filtration
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
anodized aluminum
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
47 mm
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per apparato di filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Pinza a molla, 47 mm, alluminio
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti quali ricambi delle parti contenute nei kit per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore o per consentire l′impiego di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio dei kit di portafiltri in vetro Millipore classici da 47 mm e dei kit di portafiltri “tutto-in-vetro” MilliSolve Millipore da 47 mm.
Applicazioni
47 mm, alluminio