Documenti fondamentali
XX1014724
Millipore
Imbuto in vetro Millipore per filtrazione sotto vuoto
Sinonimo/i:
Millipore Funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE-coated
borosilicate glass
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
47 mm
Capacità imbuto
300 mL
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Imbuto in vetro borosilicato, 300 mL, 47 mm, con anello rivestito in PTFE
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri in vetro classico Millipore da 47 mm.