Key Documents
XX2504754
Millipore
Coperchio per imbuto, 47 mm, in silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
clear device
Sterilità
non-sterile
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Per comuni applicazioni di filtrazione e per la filtrazione di campioni per l′analisi della contaminazione biologica o da particolato
Applicazioni
Birra, acqua imbottigliata, cosmetici, analisi di prodotti farmaceutici, determinazione della carica microbica, monitoraggio dell'acqua