Documenti fondamentali
XX1012514
Millipore
Imbuto in vetro Millipore per filtrazione sotto vuoto
15 mL, 25 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Sinonimo/i:
Imbuto per filtrazione in vetro, Imbuto per vuoto
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
borosilicate glass
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
25 mm
Capacità imbuto
15 mL
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Imbuto in vetro borosilicato, 15 mL, 25 mm, tenuta in vetro smerigliato
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio dei kit di portafiltri in vetro per microanalisi Millipore da 25 mm.
Applicazioni
15 mL, 25 mm, borosilicato, chiusura in vetro smerigliato