XX1012502
Base in vetro e tappo Millipore per filtrazione sotto vuoto
25 mm, Glass frit support
Sinonimo/i:
Base in vetro per filtrazione, Base per vuoto Millipore
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone stopper (parylene treated)
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
2.5 cm2
Raccordi
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Base e tappo da 25 mm, supporto per membrana in vetro poroso
Questi prodotti accessori sono stati concepiti per la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio dei kit di portafiltri in vetro per microanalisi Millipore da 25 mm.