Documenti fondamentali
TANKASMES
Milli-Q
Modulo di sanificazione automatico (ASM) per sistemi RiOs / Elix® / AFS® Essential
For use with RiOs/Elix®/AFS® Essential systems, Prevents bacterial growth and limits the formation of biofilm inside the storage tank
Sinonimo/i:
Modulo automatico di sanitizzazione (ASM)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
28 V
Confezionamento
pkg of 1 unit
Alt. × largh. × prof.
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il modulo di sanitizzazione automatico (ASM) è un accessorio dei sistemi di purificazione dell′acqua ideato per inibire la crescita e la proliferazione batterica e per prevenire la formazione di biofilm sulle superfici interne dei serbatoi di stoccaggio.
L′ASM include una lampada UV battericida (emissione di luce UV a 254 nm).
Per i sistemi di purificazione dell′acqua RiOs/Elix®/AFS® Essential.
Applicazioni
L′ASM previene lo sviluppo e la proliferazione batterica. È utilizzato per una conservazione ottimale dell′acqua pura di qualità elevata (Tipo 2 e 3).
Caratteristiche e vantaggi
  • L′esposizione automatizzata agli UV riduce i livelli di contaminazione batterica.
  • Elimina o limita significativamente la necessità della sanitizzazione chimica a intervalli regolari.
  • Il sensore antiallagamento (facoltativo) previene le perdite d′acqua.
  • L′ASM, installato sulla parte alta del serbatoio in PE e collegato al sistema idrico, assicura l′emissione regolare di luce UV a 254 nm.
  • L′ASM riduce il rischio di una degradazione della qualità dell′acqua nel tempo.
Altre note
Indicazioni per l′uso
Organismi trattenuti: batteri
Modalità d′azione: irraggiamento UV
Applicazioni: laboratori biochimici e farmaceutici
Uso previsto: purificazione dell′acqua
Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua esposta ad una lampada UV con azione battericida. Consultare il capitolo “Installazione dell′ASM” del “Manuale d′uso del modulo di sanificazione automatico” fornito nella confezione.
Indicazioni per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13