Key Documents
TANKASMIN
Milli-Q
Modulo di sanificazione automatico (ASM) per sistemi Elix® e Milli-Q®
For use with Elix® and Milli-Q® Direct systems, Limits the development of biofilm inside the storage tank
Sinonimo/i:
Modulo automatico di sanitizzazione (ASM)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
28 V
Confezionamento
pkg of 1 unit
Alt. × largh. × prof.
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
Compatibilità
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Nell′acqua pura conservata si possono sviluppare batteri e altri microrganismi che ne compromettono la purezza. Se lasciati proliferare, essi possono causare la formazione di biofilm, cioè di un accumulo di materiale organico costituito da microrganismi attivi e morti capace di svilupparsi sulle superfici interne del serbatoio di stoccaggio.
Il modulo di sanitizzazione automatico (ASM) contribuisce a mantenere elevata la qualità dell′acqua e ridotti i livelli batterici. L′ASM previene lo sviluppo e la proliferazione dei batteri grazie alle proprietà battericide della luce UV introdotta nel serbatoio. L′esposizione automatizzata agli UV riduce i livelli di contaminazione batterica ed elimina o limita significativamente la necessità di sanitizzazione chimica.
Applicazioni
Il modulo di sanitizzazione automatico è utilizzato per una conservazione ottimale dell′acqua pura di elevata qualità.
Caratteristiche e vantaggi
L′ASM offre piena versatilità per risultati garantiti:
  • lampada UV a 254 nm, scelta per la sua efficacia battericida
  • intervalli preprogrammati di 10 min al giorno di irradiazione UV automatizzata per un′efficienza ottimale
  • possibilità di ulteriori esposizioni all′UV, programmabili e manuali, in caso di applicazioni critiche
  • fino a 45 minuti al giorno di irradiazione UV per una flessibilità totale
  • un allarme segnala la necessità di sostituire la lampada UV, facilitando la manutenzione
  • il design compatto consente l′installazione sulla sommità del serbatoio di stoccaggio
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: batteri
  • Modalità d′azione: Irraggiamento UV
  • Applicazioni: Laboratori biochimici e farmaceutici
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua esposta ad una lampada UV con azione battericida. Consultare il capitolo “Installazione dell′ASM” del “Manuale d′uso del modulo di sanificazione automatico” fornito nella confezione.
  • Avvertenze per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
  • Avvertenze per lo smaltimento: Smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13