Documenti fondamentali
TANKLK002
Milli-Q
Prolunga per sensore dell'acqua
Water Sensor with Cable for high-flow water purification systems, To be connected in series to a primary water sensor (ZFWATDET4).
Sinonimo/i:
Sensore per l’acqua
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
POM body (machined)
stainless steel electrode
Confezionamento
pkg of 1 unit
Lungh. cavo
4 m
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sensore antiallagamento è un accessorio del sistema di purificazione dell′acqua. Attiva la chiusura dell'alimentazione dell′acqua nel caso improbabile di perdita. Il sensore rileva le perdite d′acqua sul pavimento e chiude automaticamente l'elettrovalvola autonoma di ingresso del sistema per evitare l′allagamento del laboratorio e proteggere l′area circostante da danni che l′acqua potrebbe causare.
Il sensore è dotato di una prolunga di 4 metri con raccordo elettrico con cui può essere collegato in serie a un sensore antiallagamento principale (ZFWATDET4) Ciò consente di installare sensori antiallagamento fino a 8 metri di distanza dal sistema. Una configurazione tipica consiste nel posizionare il sensore principale sul banco di lavoro e il secondo sensore, con prolunga, sul pavimento.
Applicazioni
Rileva le perdite d′acqua sul pavimento e chiude automaticamente l'elettrovalvola autonoma di ingresso del sistema per proteggere l′area circostante da danni che l′acqua potrebbe causare.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany