Key Documents
QTUM0TEX1
Milli-Q
Cartuccia per trattamento finale Quantum® TEX
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
Sinonimo/i:
Cartuccia per purificazione finale Quantum®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Caratteristiche
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Quantum®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<5 ppb
Capacità
33 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 8g NaCl)
Compatibilità
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia per il trattamento finale Quantum® TEX contiene una combinazione di terreni di purificazione progettati per rimuovere dall′acqua di alimentazione ultrapura impiegata in applicazioni specifiche tracce di composti organici e ioni. Realizzata a partire da polipropilene e polietilene, materiali adatti alla produzione di acqua ultrapura. È costituita da materiali puliti e a elevata purezza, per minimizzare la perdita di contaminanti organici ed estraibili. La cartuccia per il trattamento finale Quantum® TEX può essere utilizzata con i sistemi Milli-Q® Advantage A10/Integral/Reference.
Applicazioni
Questa cartuccia per il trattamento finale trattiene ioni e composti organici ed è raccomandata per la maggior parte delle esigenze di laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di consumo originale Milli-Q® per la sostituzione della cartuccia per il trattamento finale QTUM0TEX1 - Quantum® TEX.
  • Manutenzione semplice: si monta e si sostituisce facilmente.
  • L′etichetta e-Sure per la connessione RFID consente il tracciamento completo (gestione dei dati).
  • Contiene Organex (miscela di carbone attivo sintetico e resine a scambio ionico vergini)
  • Per la purificazione utilizza la tecnologia a scambio ionico.
  • Certificato di qualità disponibile online.
Componenti
  • Organex (miscela di carbone attivo sintetico & resine a scambio ionico vergini)
  • Resine a scambio ionico vergini
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany