MPPVICPK1
Filtro Optimizer 0,1μm
Optimized to deliver ultrapure water for trace elemental analysis.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
elemental trace analysis
Confezionamento
pkg of 1 unit
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Compatibilità
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il filtro finale Optimizer 0,1μm è un consumabile della filtrazione dell′acqua di laboratorio che rimuove specifiche tracce di particolato da acque ultrapure.
Applicazioni
Per uso con unità di purificazione Milli-Q® IQ Element e Q-POD® Element concepite per fornire acqua ultrapura adatta per analisi elementale di tracce e ultra-tracce, comprese le tecniche ICP-MS, GF-AAS (fornetto di grafite) e IC di tracce (cromatografia ionica).
Caratteristiche e vantaggi
- Prodotto secondo le norme per le camere bianche in uso nell′industria semicon.
- Il filtro assicura che nessuna particella sia rilasciata nell′acqua ultrapura.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany