Documenti fondamentali
PRPK00001
Milli-Q
Blocco di pretrattamento PrePak
For use with Elix®, AFS® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento PrePak 1
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Livello qualitativo
Caratteristiche
Optimal protection of water system and optimised performance; activated C; SDI > 5 & < 12
Confezionamento
pkg of 2 units
Dimensione pori
0.5 μm pore size (CRW5 type)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with RiOs
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Un opportuno pretrattamento è essenziale per produrre acqua della qualità finale desiderata. Il pretrattamento viene scelto in base alla portata dell'alimentazione dell'acqua.
Il blocco PrePak 1 pretratta l'acqua di rete, rimuovendo le particelle, i composti organici e il cloro libero. È stato progettato per l'impiego con sistemi di purificazione dell′acqua più grandi, come pretrattamento aggiuntivo ai blocchi Progard® TL.
Da usare con i sistemi di purificazione dell′acqua Elix®, AFS®, e RiOs .
Applicazioni
Protegge e mantiene efficienti le prestazioni della membrana a osmosi inversa (RO).
Caratteristiche e vantaggi
  • Protezione ottimale per il sistema dell′acqua.
  • Ottimizza la durata e le prestazioni del sistema.
  • Un filtro di profondità da 0,5 μm rimuove le particelle.
  • Del carbone attivo rimuove il cloro.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13