Documenti fondamentali
QTUM00ICP
Milli-Q
Cartuccia per il trattamento finale Quantum® ICP
For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water
Sinonimo/i:
Cartuccia per purificazione finale Quantum®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
polypropylene and polyethylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Quantum®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<10 ppb
Capacità
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
Compatibilità
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia per la purificazione finale Quantum® ICP è stata convalidata per la produzione di acqua di qualità idonea per le analisi di elementi in tracce (ppt o sub-ppt) a partire da una fonte di acqua ultrapura. Questo dispositivo compatto assicura un efficiente e comodo accesso all′acqua ultrapura appena purificata da un sistema Milli-Q® Element (2001-2009) o Q-POD® Element. La cartuccia è fabbricata con materiali puliti e ad elevata purezza, per minimizzare il rilascio di estraibili. Cartuccia per la purificazione finale Quantum® ICP per i sistemi Milli-Q® Element (2001-2009) e Q-POD® Element.
Applicazioni
Questa cartuccia per la purificazione finale è stata appositamente ideata per le analisi elementali in tracce e ultratracce (ICP-MS, GF-AAS, IC).
Caratteristiche e vantaggi
  • Ricambio originale Milli-Q® per la sostituzione della cartuccia di purificazione Quantum® ICP - QTUM00ICP.
  • Per l′analisi di elementi in tracce (ppt o sub-ppt).
  • Certificato di qualità disponibile online.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany