Documenti fondamentali
TANKVNT02
Milli-Q
Filtro di sfiato con trappola per CO2
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
Sinonimo/i:
Filtro di sfiato
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
30 L/min air flow rate
Altezza
33 cm (12.8 in.)
Dimensione pori
0.22 filter, μm
Compatibilità
for use with SDS
for use with tanks
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
For use with larger storage tanks, including SDS 200, 350 and 500.
Applicazioni
The vent filter provides advanced protection against airborne contaminants.
Caratteristiche e vantaggi
  • μ
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Soda lime p.a., with indicator, pellets
Sigma-Aldrich
72073
Soda lime