CPMB02202
Cartuccia per il trattamento finale Ion-Ex da 55 cm
L 55 cm (22 in.), for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Sinonimo/i:
Cartuccia per trattamento finale Ion-Ex
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
(Nuclear grade mixed bed ion exchange resin)
Livello qualitativo
Caratteristiche
Removal of Inorganics and particulate contaminants
Confezionamento
pkg of 2 units
Lunghezza
55 cm (22 in.)
Capacità
175 g ion exchange capacity (NaCl)
Compatibilità
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Rimuove in maniera efficiente particolati inorganici e contaminanti dal flusso di alimentazione del sistema di purificazione per acqua da laboratorio Super-Q® Plus.
- Contiene resine a scambio ionico vergini.
- Produce in maniera consistente una qualità di acqua ultrapura che risponde a specifiche più stringenti di quelle di tipo I ASTM/CAP/CLSI.