ZAFS51040
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® CLX 7040 (LC)
Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Sinonimo/i:
Milli-Q® CLX 7040 Water Purification System (LC)
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® CLX
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
<4 L/min distribution flow rate
222 kg operating weight (489.4 lb)
4 L/min flow rate
40 L/hr make-up flow rate
800 L/day max. usage
Resistività
>15 MΩ-cm, at 25 °C
system H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 79.7 cm (31.4 in.)
Volume del serbatoio
90 or 140 L , built-in
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<30 ppb (Product Water)
input
potable tap water
output
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Monitoraggio in tempo reale 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e accesso in sicurezza per il controllo a distanza.
- L′archiviazione automatica della documentazione elettronica per un massimo di due anni semplifica i processi di accreditamento e riaccreditamento del laboratorio.
- Il modulo per l′elettrodeionizzazione (EDI) Elix™ brevettato fornisce stabilmente acqua di qualità elevata senza dover sostituire le resine. Ciò riduce la manutenzione, i costi di esercizio e i tempi di fermo dell′analizzatore.
- La tecnologia E.R.A.™, unica nel suo genere, ottimizza automaticamente il recupero dell′acqua in base alla qualità dell′acqua di alimentazione, per ridurre i costi di utilizzo dell′acqua.
- Tre lampade UV battericide integrate riducono le esigenze di sanificazione del sistema e dell′analizzatore per massimizzare il tempo in attività del laboratorio.
- Un ampio touchscreen a colori, facile da usare, fornisce a colpo d′occhio tutte le informazioni principali riguardanti il sistema, che può essere gestito in modo intuitivo.
- Per garantirvi sempre una fornitura di acqua pura senza interruzioni ed un solido funzionamento, questi sistemi sono dotati di una funzione di bypass di emergenza facile da installare.
- Sono sistemi compatti che possono essere installati ovunque sia più pratico nel laboratorio. È anche possibile personalizzarli, adattandoli alle proprie esigenze specifiche.
- Disponibile con il servizio di monitoraggio e assistenza MyMilli-Q™ Remote Care, per garantire al laboratorio un tempo in attività massimo.
Componenti
- Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
- Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
- Poiché ogni cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Altre note
- Organismi trattenuti: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione e UV
- Applicazioni: analisi cliniche di laboratorio
- Uso previsto: purificazione dell′acqua
- Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione "Sistema" "Informazioni sul prodotto" del manuale d′uso fornito (in Nord America su chiavetta USB)
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto