Documenti fondamentali
QGARDTXL04
Milli-Q
Cartuccia di purificazione Q-Gard®
For use with Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000 series systems, Produces high resistivity water from purification media.
Sinonimo/i:
Cartuccia per trattamento finale Q-Gard® XL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.85
Materiali
polypropylene and polyethylene cartridge (Virgin ion-exchange resins (for deionization))
Livello qualitativo
Caratteristiche
(Can produce high resistivity water from purification media.)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Q-Gard®
Parametri
(Burst test: > 20 bar (> 290 psi))
Capacità
32 g/L ion exchange capacity(Dynamic Ion Echange Capacity)
43 g/L total exchange capacity(NaCl)
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia lucidante Q-Gard® XL contiene una combinazione di terreni di purificazione selezionati con cura per rimuovere tracce di ioni e produrre acqua ad alta resistività.
La cartuccia è fabbricata con materiali puliti e a elevata purezza, per minimizzare la fuoriuscita di contaminanti estraibili.
Da usare con sistemi delle serie Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000.
Applicazioni
Questa cartuccia lucidante contiene resine a scambio ionico vergini che rimuovono le tracce di ioni ed è consigliata per qualunque attività di laboratorio che richieda livelli molto bassi di ioni in sistemi a volume elevato.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il blocco di pretrattamento Q-Gard® XL è calibrato sulla qualità dell′acqua di alimentazione per ottimizzare le prestazioni delle cartucce di purificazione a valle e garantire risultati costanti.
  • Etichetta e-Sure con tecnologia RFID per la sicurezza e l′archiviazione automatica delle informazioni relative al blocco.
  • Sostituire ogni 6 mesi.
  • Materiale di consumo originale prodotto nel nostro stabilimento certificato ISO 9001.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany