Documenti
ZLXL51040
Milli-Q
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7040 (LC)
Centralized pure water solution for up to 800 L/dayType 2 water; for low chlorine feed water.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104202
Ingresso CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
4 L/min flow rate
40 L/hr make-up flow rate
78 kg operating weight (172 lb)
800 L/day max. usage
Resistività
>5 MΩ-cm, 25°C
Alt. × largh. × prof.
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<30 ppb (Product water)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conducibilità
<0.2 μS/cm at 25 °C
Descrizione generale
  • I sistemi Milli-Q® HX 7000 sono progettati per erogare acqua pura di qualità costantemente elevata per le comuni applicazioni di laboratorio e per l′alimentazione degli strumenti.
  • Il sistema ad alta portata Milli-Q® HX 7040 è stato ideato per produrre fino a 800 L d'acqua pura di Tipo 2 al giorno a partire dall′acqua potabile della rete idrica, il che ne fa la scelta ideale per i laboratori di grandi dimensioni o per interi edifici di laboratori.
  • Innanzi tutto l'acqua di rete entra nella cartuccia di pretrattamento Progard® che rimuove efficientemente particelle e colloidi, cloro libero e calcare. In seguito, grazie alla purificazione mediante una osmosi inversa (RO) d′avanguardia, è possibile rimuovere il 95-99% degli ioni e il 99% di tutte le sostanze organiche (>200 Da) presenti in soluzione, i microrganismi e le particelle. La brevettata tecnologia E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) valuta in automatico la qualità dell′acqua di rete che alimenta il sistema, così da fornire un flusso costante e da ottimizzare l′utilizzo dell′acqua (recuperi tra il 45% e il 75%). Il modulo da elettrodeionizzazione (EDI) Elix® provvede a una ulteriore rimozione degli ioni, raggiungendo una resistività di >5 MΩ·cm (a 25 °C).
  • L′acqua pura così trattata viene irradiata da una lampada UV battericida prima di entrare nel serbatoio di stoccaggio o nel sistema di stoccaggio, protezione e distribuzione SDS 500. Il serbatoio del sistema SDS 500 mantiene stabile la purezza dell′acqua immagazzinata. Il suo filtro di sfiato assicura una protezione efficace dai contaminanti aerodispersi, mentre il Modulo di Sanificazione Automatico (ASM) previene la proliferazione di batteri e la formazione di biofilm.
  • L′acqua prodotta dal sistema Milli-Q® HX 7040 può essere infine inviata tramite una pompa di distribuzione all′alimentazione di strumenti o a un anello di distribuzione. Questi elementi possono essere integrati in un sistema centralizzato per la purificazione dell′acqua, assicurando il pieno controllo di tutti i parametri del sistema stesso e del circuito esterno di distribuzione dell'acqua pura.
  • L′ampio touchscreen interattivo del sistema costituisce un′interfaccia comunicativa eccellente che mette a disposizione le informazioni principali (stato della produzione dell'acqua, livello del serbatoio di stoccaggio, stato dell'erogazione), lo stato dei materiali di consumo, lo stato di allarmi e allerte nonché i pratici wizard che guidano passo passo l′utilizzatore nelle procedure di manutenzione.
  • Questi sistemi centralizzati sono integrati dalla nostra impareggiabile funzionalità di monitoraggio e assistenza remota MyMilli-Q Remote Care, che opera come estensione dei servizi di assistenza Milli-Q® Services. Questo servizio digitale permette di gestire da remoto il sistema in tutta sicurezza, a sostegno della produttività del laboratorio.
I sistemi Milli-Q® HX 7000 sono progettati per erogare acqua pura della più alta qualità per alimentare gli strumenti e le applicazioni di laboratorio di tutti i giorni.
Applicazioni
  • L′acqua Elix® di Tipo 2 prodotta dai sistemi Milli-Q® HX 7000 è idonea per la preparazione di terreni per microbiologia, per la preparazione di tamponi e la produzione di reagenti chimici e biochimici.
  • Può inoltre essere utilizzata per alimentare strumenti quali camere climatiche, camere per test di stabilità, lavavetrerie, autoclavi e generatori di idrogeno. Può anche alimentare i sistemi Milli-Q® per la produzione di acqua ultrapura (Tipo 1)
  • Dato che l′acqua pura di grado analitico è necessaria per un ampio ventaglio di applicazioni di laboratorio, i sistemi Milli-Q® HX 7000 sono ideali per i laboratori di qualsiasi genere, compresi quelli del settore farmaceutico, i laboratori clinici, chimici, per la metallurgia, per la cosmetica, per il settore alimentare, per il settore elettronico e per quello biotecnologico.
Caratteristiche e vantaggi
  • I blocchi di pretrattamento Progard® rimuovono efficientemente particelle (filtro da 0,5 μm), cloro libero e colloidi dall′acqua di rete.
  • Il ricorso a una RO d′avanguardia e alla tecnologia E.R.A.®, ottimizzando il recupero dell′acqua, garantisce una portata costante e riduce il consumo idrico, assicurando risparmi non solo in termini di acqua, ma anche di tempo e denaro.
  • Il modulo EDI Elix® assicura acqua pura di qualità costante e costi di esercizio ridotti.
  • Le lampade UV e la filtrazione finale garantiscono il pieno controllo batteriologico.
Componenti
  • Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Poiché ogni cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione e UV
  • Applicazioni: analisi generiche di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione “Impiego del sistema” nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany