Documenti fondamentali
ZLXLSD51040
Milli-Q
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7040 SD (LC)
Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for low chlorine feed water
Sinonimo/i:
Sistema di purificazione dell’acqua Milli-Q® HXSD
About This Item
Codice UNSPSC:
41104202
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
100 - 230 V (For region specific voltage information, see footnote below)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® HX
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
≤20 L/min distribution flow rate
222 kg operating weight (489.4 lb)
40 L/hr make-up flow rate
800 L/day max. usage
Resistività
>5 Ω-cm, at 25°C
Alt. × largh. × prof.
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 94.7 cm (37.3 in.)
Volume del serbatoio
140 L
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<30 ppb
input
potable tap water
output
type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conducibilità
<0.2 μS/cm at 25 °C
Descrizione generale
I sistemi Milli-Q® HX 7040 SD rappresentano una soluzione completa, compatta, connessa e completamente personalizzabile per la produzione di acqua pura in laboratori di grandi dimensioni che necessitino di volumi di acqua pura di tipo 2 fino a 800 L/giorno. Questi sistemi consentono una portata di distribuzione fino a 20 L/min per circuiti di piccole e medie dimensioni. In questo modo, un sistema Milli-Q HX 7040 SD è in grado di fornire in modo affidabile l'acqua pura necessaria a un laboratorio di grandi dimensioni o a un intero piano di un edificio. Innanzi tutto, l'acqua di rete entra nella cartuccia di pretrattamento Progard® che rimuove efficientemente particelle e colloidi, cloro libero e calcare. In seguito, grazie alla purificazione mediante osmosi inversa (RO) di livello avanzato, è possibile rimuovere il 95-99% degli ioni e il 99% di tutti i composti organici (>200 Da) presenti in soluzione, i microrganismi e le particelle . La tecnologia E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) controlla in automatico la qualità dell′acqua prelevata dalla rete idrica per fornire un flusso costante e ottimizzare l′utilizzo dell′acqua (recuperi tra il 45% e il 75%). Il modulo da elettrodeionizzazione (EDI) Elix® provvede alla rimozione ulteriore di ioni così da raggiungere una resistività di >5 MΩ·cm (a 25 °C). L′acqua pura così trattata viene irradiata da una lampada UV battericida, prima di entrare nel serbatoio di stoccaggio integrato. Questo serbatoio per l'acqua integrato da 140 L permette uno stoccaggio in condizioni sicure e una pompa di distribuzione fornisce fino a 20 L/min di acqua pura per un circuito lungo fino a 50 m. I sistemi sono forniti di un largo touch screen a colori per facilitare la manutenzione, il controllo e l'accesso ai dati. Questi sistemi centralizzati sono integrati dalla nostra impareggiabile soluzione di monitoraggio online e assistenza da remoto MyMilli-Q Remote Care, che opera come estensione dei servizi di assistenza Milli-Q® Services. Questo servizio digitale permette di gestire da remoto il sistema in tutta sicurezza, a sostegno della produttività del vostro laboratorio.
Applicazioni
L'acqua prodotta dai sistemi Milli-Q® HX 7040 SD è in grado di alimentare in modo affidabile qualsiasi dispositivo necessiti di di acqua pura di tipo 2; per esempio:
  • Apparecchiature e strumenti come lavavetrerie, autoclavi, analizzatori clinici, bagni riscaldanti, camere climatiche e umidostatiche e coloratori per istopatologia.
  • Rubinetti da banco per il risciacquo generale della vetreria o la preparazione di tamponi e reagenti.
  • Sistemi di purificazione, per ottenere acqua ultrapura (come il sistema Milli-Q® IQ 7000).
Caratteristiche e vantaggi
  • Combinazione ottimale di tecnologie di purificazione per un flusso affidabile di acqua pura di tipo 2 di alta qualità.
  • Serbatoio da 140 L e pompa integrati per uno stoccaggio in condizioni sicure e una distribuzione fino a 20 L/min.
  • Interfaccia di comunicazione superiore e moderne capacità di gestione dei dati.
  • Gamma personalizzabile di opzioni e accessori per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
  • Possibilità di usufruire del monitoraggio e assistenza MyMilli-Q remote care.
Componenti
  • Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Per tenere conto delle esigenze specifiche di ogni cliente in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione e UV
  • Applicazioni: analisi generiche di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione “Impiego del sistema” nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB inclusa nella confezione)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota a piè di pagina
  • 230 V systems are required for Europe, Africa and Middle East regions, and certain LATAM and APAC countries
  • 120 V systems are required for North America, Taiwan, and certain LATAM countries
  • 110 V systems are required for Japan
Note legali
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.