Documenti fondamentali
ZLXLKITUV57
Milli-Q
Kit per anello con lampada UV
For Milli-Q® HX 7000 SD series water purification systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Assorbimento di potenza
57 W
Compatibilità
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
Il kit per per l′anello con lampada UV, con un consumo elettrico di 57 W, viene utilizzato con i sistemi per la purificazione dell′acqua della serie Milli-Q® HX 7000 SD.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: microrganismi
  • Modalità d′azione: irraggiamento con UV
  • Applicazione: analisi generali di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua esposta ad una lampada UV con azione battericida. Consultare la sezione Impiego del sistema nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema)
  • Avvertenze per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Avvertenze per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.