Documenti fondamentali
TANKSDS2UV
Milli-Q
Gruppo lampada UV Loop a 254 nm
Maintains consistent purity of stored water
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
254 nm (wavelength)
Compatibilità
for use with SDS
Descrizione generale
Questo accessorio per la purificazione dell′acqua è progettato per l′uso con i serbatoi di conservazione SDS 500. Attraverso il circuito l′acqua pura del serbatoio è distribuita a più posizioni. Questa lampada UV a 254 nm limita la proliferazione dei batteri nel circuito, proteggendo quindi la qualità dell′acqua pura.
Applicazioni
Questo accessorio impedisce la proliferazione batterica e l′accumulo del biofilm nel circuito di distribuzione.
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.