Documenti fondamentali
ZR0L51060
Milli-Q
Milli-Q® HR High-Flow RO Water Purification System
Central water purification system up to 1200 L/dayType 3 water. For low chlorine feed water.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104204
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® HR
Caratteristiche
Ionic rejection by RO: 95 - 99%
Organic rejection by RO: ≥ 99% for MW ≥ 200
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
1200 L/day max. usage
60 L/hr flow rate
60 L/hr make-up flow rate
91 kg operating weight (201 lb)
Alt. × largh. × prof.
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
input
potable tap water
output
product water quality: type 3 water (RO water)
Conducibilità
(95% ionic rejection (99% particulates rejection))
Descrizione generale
Il sistema Milli-Q® HR 7060 è una soluzione per la purificazione dell'acqua ad alta produttività in grado di soddisfare in modo affidabile le esigenze più diversificate per quanto riguarda l′acqua pura osmotizzata (RO, Tipo 3), dal singolo laboratorio a un'intera infrastruttura di ricerca. Questo sistema può produrre fino a 1.200 L/ora di acqua di grado laboratorio a partire da acqua potabile che contenga bassi livelli di cloro. I sistemi della linea Milli-Q® HR 7000 possono essere integrati in un sistema centralizzato di purificazione dell′acqua, assicurando il pieno controllo del sistema stesso e del circuito esterno di distribuzione dell'acqua pura. Questi sistemi centralizzati sono integrati dalla nostra impareggiabile soluzione di monitoraggio online e assistenza da remoto MyMilli-Q Remote Care, che opera come estensione dei servizi di assistenza Milli-Q® Services. Questo servizio digitale permette di gestire da remoto il sistema in piena sicurezza,a supporto di una produttività ottimale del laboratorio.
Applicazioni
L'acqua RO/Tipo 3 prodotta dai sistemi Milli-Q® HR 7000 è l'ideale per tutte le esigenze di acqua pura del laboratorio come il risciacquo della vetreria, il riempimento di bagni riscaldanti o a ultrasuoni e la preparazione dei reagenti di base. Può alimentare strumenti, tra cui lavastoviglie, autoclavi, camere climatiche e umidostatiche, macchine per il ghiaccio, Ma anche i sistemi per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q®.
Caratteristiche e vantaggi
  • Incrementa la sostenibilità e riduce i costi d′esercizio, rendendo la vostra struttura più produttiva, rispettosa dell'ambiente ed efficiente dal punto di vista dei costi.
  • Una concezione ergonomica di alto livello assicura una manutenzione rapida e semplice.
  • Le cartucce di pretrattamento Progard® rimuovono particelle, cloro libero e colloidi.
  • Un touchscreen interattivo con utili procedure guidate agevola l′impiego e la manutenzione del sistema.
  • Capacità di gestione dei dati moderne assicurano un′accessibilità e una tracciabilità dei dati incrementate.
  • Funzionalità di monitoraggio e assistenza remota MyMilli-Q Remote Care.
  • La brevettata tecnologia E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment), assicura il risparmio di acqua, tempo e denaro. Infatti, controlla in automatico la qualità dell′acqua di alimentazione per fornire una portata costante e ottimizzare l′utilizzo dell′acqua (recuperi tra il 45% e il 75%).
  • Compatibile con il sistema di stoccaggio, protezione e distribuzione SDS 500 che, consentendo l′accumulo di volumi elevati, permette la distribuzione dell′acqua con alte portate.
Componenti
  • Il prezzo indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra e può essere soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Poiché ogni cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Note legali
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany