Documenti fondamentali
PR0GTXL0S1
Milli-Q
Blocco di pretrattamento Progard® XL
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard® XL-S
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.85
Materiali
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated)
polypropylene and polyethylene cartridge
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Progard®
Parametri
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
Alt. × largh. × prof.
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<1 ppm
Raccordi
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento Progard® XL-S pretratta l′acqua rimuovendo particelle di grandi dimensioni, composti organici e cloro libero dall′acqua della rete idrica. Protegge la membrana da osmosi inversa (RO) da incrostazioni minerali, dallo sporcamento dovuto ai composti organici e dall'ossidazione causata dal cloro.
Il blocco di pretrattamento contiene un prefiltro per la rimozione delle particelle, carbone attivo per la rimozione del cloro e un agente anti-incrostazioni per minimizzare il rischio di formazione di depositi.
Da usare con i sistemi di purificazione dell′acqua RiOs, Elix® e AFS® E.
Applicazioni
Il blocco protegge e mantiene efficienti le prestazioni della membrana da osmosi inversa.
Caratteristiche e vantaggi
  • Polifosfato per la protezione dalle incrostazioni.
  • Filtro di carbone attivo impregnato d′argento per la riduzione del cloro libero e la protezione batteriostatica.
  • Filtrazione in profondità per la rimozione di particelle e colloidi.
  • Tecnologia RFID con etichetta e-Sure per la visibilità istantanea su parametri della confezione, archiviazione automatica dei parametri della confezione e tracciabilità totale.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany