Merck
Sistema per la purificazione dell’acqua Milli-Q® CLX 7040 (LC) Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Sistema per la purificazione dell’acqua Milli-Q® CLX 7040 (LC)
Sistema per la purificazione dell’acqua Milli-Q® CLX 7040 (LC) Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Sinonimo/i:
Sistema di purificazione dell’acqua Milli-Q® CLX
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Livello qualitativo
Consumo d’acqua giornaliero (L/giorno)
Qualità dell'acqua