ZTC18S
Puntali per pipette ZipTip®
C18 resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Sinonimo/i:
Puntali per pipette monouso
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 0.2 μL
Produttore/marchio commerciale
ZipTip®
Parametri
4-70 °C temperature
tecniche
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Volume del letto
0.6 μL
Spessore
15 μm
D.I. dei puntali
3.375 mm
Lungh. punta
31 mm
D.E. puntale
5.8 mm
Volume puntale
10 μL
Volume
10 μL
Dimensione pori
200 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
Capacità
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Applicazioni
Sono adatte anche per la preparazione di campioni per la spettrometria di massa.