96961
m-FC-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Membrane Fecal Coliform Agar, m-Fecal Coliform Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar-agar, 15 g/L
bile salts, 1.5 g/L
lactose, 12 g/L
methyl blue, 0.1 g/L
proteose peptone, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
tryptose, 10 g/L
yeast extract, 3 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?